Learn More
Kartell™ Frascos de polipropileno de boca ancha graduados
Código de producto. 10205381
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
GL32
GL45
GL63
Diámetro interior del cuello (métrico):
24 mm
38 mm
55 mm
Graduaciones:
20 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 17
paquete de 25
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Diámetro interior del cuello (métrico) Graduaciones unitSize
10205381 500 ml GL45 38 mm 100 ml paquete de 25
10727195 100 ml GL32 24 mm 20 ml cada uno
10643092 1000 ml GL63 55 mm 100 ml paquete de 17
11334435 2000 ml GL63 55 mm 100 ml cada uno
4 options
Código de producto. 10205381
Marca: Kartell™ 0162700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los frascos graduados de polipropileno de boca ancha Kartell™ tienen una boca ancha para facilitar la carga y el vaciado de muestras líquidas o en polvo.
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Los frascos graduados de polipropileno de boca ancha Kartell™ tienen una boca ancha para facilitar la carga y el vaciado de muestras líquidas o en polvo.
  • Esterilizable en autoclave
  • Frasco resistente a las rotura
  • La rosca de cuello largo garantiza un cierre a prueba de fugas
  • En cumplimiento con la norma DIN 13316 y 168
  • Adecuado para productos alimenticios 
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Diámetro interior del cuello (métrico) 38 mm
Material Polipropileno
N.° por paquete 1 unidad
Graduaciones 100 ml
Certificaciones/conformidad DIN 13316 y 168
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 170 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Altura (imperial) 6,69 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón GL45