Learn More
Hirschmann™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno
Código de producto. p-8011858
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13168089 100 mL paquete de 24
10600132 250 mL paquete de 12
10489631 500 mL paquete de 12
10620702 1000 mL paquete de 6
10545341 2000 mL paquete de 6
10184471 3000 mL paquete de 6
10246391 5000 mL paquete de 6
7 options
Código de producto. 13168089
Marca: Hirschmann™ 7600280
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Facilitates precise and easy pouring in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Polypropylene Graduated Beakers provide excellent chemical resistance.
  • Polypropylene construction
  • With spout
  • Translucent
  • Moulded, blue graduation
Especificaciones
Color Translúcido
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polypropylene
Altura (métrico) 80mm
Incrementos 2mL
Tipo Beaker
Graduated Sí