Learn More
Hirschmann™ Vasos de precipitados graduados de polipropileno
Descripción
- Polypropylene construction
- With spout
- Translucent
- Blue imprinted graduation
- Conforms to DIN 12 331/ISO 7056
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Clear |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 35mm |
| Incrementos | 2mL |
| Tipo | Beaker |
| Graduated | Sí |