Learn More
Huenersdorf™ Vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas
Código de producto. 12075605
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12075605 2000 ml 1 PCS
12055605 500 ml 1 PCS
12065605 1000 ml 1 PCS
12085605 3000 ml cada uno
12095605 5000 ml 1 PCS
5 options
Código de producto. 12075605
Marca: Huenersdorf™ 937000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vaso de precipitados graduado de polipropileno con asa cerrada y 2 escalas Huenersdorf™ tiene escalas grabadas de color azul y moldeadas por inyección. Las graduaciones están marcadas en incrementos adecuados a la capacidad.
  • Vaso de precipitados de polipropileno
  • Graduados
  • Escala grabada en azul
  • Escala moldeada por inyección
  • Transparente
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 151 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en el laboratorio, el taller y el hogar
Altura (métrico) 206 mm
Incluye Con escala moldeada por inyección y escala grabada en azul
Incrementos 20 ml
Cantidad 1 unidad
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul