Learn More
Brand™ Vasos de precipitados graduados con asa, escala azul
Código de producto. p-8004508 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15557841 1000 mL paquete de 6
15279885 2000 mL paquete de 6
15357834 50 mL paquete de 24
15219924 5000 mL 6 PCS
15367834 100 mL paquete de 24
15377834 250 mL paquete de 12
15387834 500 mL paquete de 12
15397834 3000 mL paquete de 6
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15557841
Brand: Brand™ 40810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con polipropileno. Los vasos de precipitados graduados BRAND™ con asa y escala en color azul incluyen un asa ergonómica para un agarre seguro. La boquilla funcional ayuda a minimizar los derrames. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones. No se recomienda la esterilización en autoclave (121 °C).
  • Manufactured from polypropylene.
  • Ergonomic handle for secure grip.
  • Functional spout helps to minimize spills.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro del área superior (métrico) 117 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Polypropylene
Altura (métrico) 181 mm
Incrementos 20 mL
Cantidad 6/Pk.
Tipo Beaker
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul