Descripción
- Manufactured from polypropylene.
- Ergonomic handle for secure grip.
- Functional spout helps to minimize spills.
- Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 204 mm |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Altura (métrico) | 270 mm |
| Incrementos | 100 mL |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tipo | Beaker |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Graduated | Sí |
| Scale | Escala de graduación azul |