Learn More
Hirschmann™ 96-placas de microtitulación de pocillos, PP
Descripción
- Disponible con insertos de vidrio fijos o insertados sin apretar
- Muy puro
- Químicamente inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Material | Vidrio, Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 1,2 mL |
| Incluye | Cubierta y 96 cavidades transparentes |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Cantidad | Unidad |