Learn More
Recipiente para residuos multifunción Sharpsguard™ dani 22
Código de producto. 12322449
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
21,01 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12322449 21,01 l cada uno
1 options
Código de producto. 12322449
Marca: Daniels Healthcare DD820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para la recogida y el transporte seguros de vidrio y vajilla. El recipiente para residuos multifunción Sharpsguard™ dani 22 está codificado por colores con una tapa sólida, asa y etiqueta de color naranja, por lo que resulta fácil distinguirlo de otros recipientes de residuos.
  • Debe desecharse en los vertederos, por lo que es no es adecuado para artículos contaminados
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una protección excepcional
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 21,01 l
Color Naranja