Learn More
Cole-Parmer™ Punta de carga de gel de polipropileno
Código de producto. 15257546 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15257546
Marca: Cole-Parmer™ 2571310
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Volumen (métrico) De 1 a 200 μl
Color Natural
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Para utilizar con (aplicación) Para secuenciación de ADN
Estilo de punta Carga de gel