Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Código de producto. 10653955
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Altura (métrico):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10653955
Marca: Brady™ 065588
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de 'vástago alto'. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
  • Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
  • Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 BLUE
Color Azul
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Brady Gate Valve Lockouts
Diámetro (imperial) 10.52 in
Diámetro de la argolla (imperial) 0.38 in.
Diámetro (métrico) 267.21 mm
Diámetro de la argolla (métrico) 9,7 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 76.20 x 318.30 x 276.20 mm
Dimensiones (L x An) 318,30 x 276,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 10.87 in.
Altura (métrico) 276 mm
Incluye Etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 12.53 in.
Anchura (métrico) 318,3 mm