Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Código de producto. 10491254
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Altura (métrico):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
10491254 Amarillo 405,1 mm 363,5 mm cada uno
10152604 Azul 184 mm 141 mm cada uno
10355484 Azul 121,1 mm 80 mm cada uno
10483184 Azul 224 mm 181 mm cada uno
10653955 Azul 318,3 mm 276 mm cada uno
10040234 Azul 405,1 mm 363,5 mm cada uno
10386574 Verde 184,8 mm 132,3 mm cada uno
10081104 Verde 120,1 mm 80 mm cada uno
10345714 Verde 224,1 mm 181 mm cada uno
10243784 Verde 318,3 mm 276,2 mm cada uno
10491064 Rojo 405,1 mm 363,5 mm cada uno
10142604 Rojo 184,8 mm 141,7 mm cada uno
10335714 Amarillo 120,1 mm 80 mm cada uno
10672235 Verde 405,1 mm 363,3 mm cada uno
10462034 Amarillo 184,8 mm 141,7 mm cada uno
10081344 Amarillo 224,4 mm 171,4 mm cada uno
10654145 Amarillo 318,3 mm 276,2 mm cada uno
17 options
Código de producto. 10491254
Marca: Brady™ 065594
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de 'vástago alto'. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
  • Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
  • Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 YELLOW
Color Amarillo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Brady Gate Valve Lockouts
Diámetro (imperial) 13.96 in
Diámetro (métrico) 354.58 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Dimensiones (L x An) 405,10 x 363,50 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 14.31 in.
Altura (métrico) 363,5 mm
Incluye Etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 15.95 in.
Anchura (métrico) 405,1 mm