Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Verde
Anchura (métrico):
120,1 mm
121,1 mm
184 mm
184,8 mm
224 mm
224,1 mm
224,4 mm
318,3 mm
405,1 mm
Altura (métrico):
80 mm
132,3 mm
141 mm
141,7 mm
171,4 mm
181 mm
276 mm
276,2 mm
363,3 mm
363,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
- Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de la válvula de compuerta |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 BLUE |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diámetro (imperial) | 6.75 in. |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.38 in. |
| Diámetro (métrico) | 171.45 mm |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 9,7 mm |
| Mostrar más |