Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
- Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de la válvula de compuerta |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 1-2.5 BLUE |
| Color | Azul |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Bloqueos de la válvula de compuerta Brady |
| Diámetro (imperial) | 2.78 in |
| Diámetro de la argolla (imperial) | 0.38 in. |
| Diámetro (métrico) | 70.61 mm |
| Diámetro de la argolla (métrico) | 9,7 mm |
| Mostrar más |