Learn More
Brady™ Bloqueos de válvula de compuerta de polipropileno
Descripción
- Sistemas de bloqueo de válvulas de volante
- Nuestros bloqueos de válvulas con volante tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de vástago alto. Los bloqueos aceptan candados con grilletes de diámetro hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bloqueo de la válvula de compuerta |
| Alternate Part Number | GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 GREEN |
| Color | Verde |
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Descripción | Brady Gate Valve Lockouts |
| Diámetro (imperial) | 6.75 in. |
| Diámetro (métrico) | 171.45 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 60.40 x 224.10 x 181 mm |
| Dimensiones (L x An) | 224,10 x 181,00 mm |
| Mostrar más |