Learn More
VITLAB™ Embudos de polipropileno
Código de producto. 10383761
Change view
Click to view available options
Diámetro del tubo (métrico):
4 mm
Tamaño de la unidad:
24 PCS
Código de producto. Diámetro del tubo (métrico) unitSize
10383761 4 mm 24 PCS
1 options
Código de producto. 10383761
Marca: VITLAB™ 41094
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el embudo de polipropileno de Vitlab™ para sus necesidades de vertido en el laboratorio.
  • Transparente
  •  Flujo rápido gracias a un ángulo de 60°
  • Práctica asa con presilla para colgar.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 30 mm
Capacidad (métrico) 6 ml
Diámetro del tubo (métrico) 4 mm
Material Polipropileno
Ángulo 60°
Para utilizar con (aplicación) Filtrado de muestras, para bombas de laboratorio
Longitud del tubo (métrico) 25 mm
Cantidad 24/paq.