Learn More
Buerkle™ Soporte para embudo de polipropileno
Código de producto. p-8002464 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
2 embudos
4 embudos
Altura (métrico):
480 mm
500 mm
Anchura (métrico):
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10057980 2 embudos 480 mm 140 mm cada uno
10393731 4 embudos 500 mm 150 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10057980
Marca: Buerkle™ 96220200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un soporte de embudo resistente y estable, resistente a los productos químicos, a prueba de roturas y con ajuste de altura continuamente variable.
  • Base de polipropileno, soporte de acero cromado
  • Ajuste de altura continuamente variable con innovador concepto de imán
  • También es un excelente soporte de filtrado
  • No se necesitan tornillos de sujeción
  • Se ajusta de forma sencilla y flexible con una mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Altura (métrico) 480 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 140 mm
Admite 2 embudos
Incluye Base de 2 posiciones, varilla de soporte, 2 soportes para embudo, 2 reductores de embudo estándar
Tipo de producto Soporte para embudo
Color Blanco
Descripción Soporte para embudo para 2 embudos
Peso (imperial) 1,7 lb
Peso (métrico) 0,8 kg