Learn More
Buerkle™ Soporte para embudo de polipropileno
Código de producto. 10393731 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Admite:
2 embudos
4 embudos
Altura (métrico):
480 mm
500 mm
Anchura (métrico):
140 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10393731
Marca: Buerkle™ 96220400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un soporte de embudo resistente y estable, resistente a los productos químicos, a prueba de roturas y con ajuste de altura continuamente variable.
  • Base de polipropileno, soporte de acero cromado
  • Ajuste de altura continuamente variable con innovador concepto de imán
  • También es un excelente soporte de filtrado
  • No se necesitan tornillos de sujeción
  • Se ajusta de forma sencilla y flexible con una mano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Altura (métrico) 500 mm
Longitud (métrico) 550 mm
Anchura (imperial) 5,90 in
Anchura (métrico) 150 mm
Admite 4 embudos
Incluye Base de 4 posiciones, varilla de soporte, 4 soportes para embudo, 4 reductores de embudo estándar
Tipo de producto Soporte para embudo
Color Blanco
Descripción Soporte para embudo para 4 embudos
Peso (imperial) 1,7 lb
Peso (métrico) 0,8 kg