Learn More
Kartell™ Soporte de embudo de polipropileno
Descripción
Fabricados con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad.Los soportes de embudos de polipropileno Kartell™ admiten diversos tipos y tamaños de embudo.
- Se suministran con dos olivas para el ajuste hermético en las varillas de soporte
- Disponibles en estilo de herradura para embudos de separación de mayor tamaño y en estilo circular para embudos pequeños
- El soporte circular se puede utilizar con embudos para polvo con diámetro de tubo no superior a 35 mm
- Soporte en forma de herradura
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | varilla de soporte y embudos de 25 a 170 mm, embudos para polvo sin adaptador |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | 2 olivas para su uso con varillas de 8 a 14 mm, adaptador para embudos de tan solo 25 mm |
| N.º de posiciones | Una |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Circular |
| Tipo | Soporte de embudo |