Learn More
BRAND™ Embudo de polipropileno con interior acanalado
Código de producto. 10588901 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
120 mm
150 mm
Diámetro del tubo (métrico):
9 mm
11 mm
14 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 20
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Diámetro del tubo (métrico) unitSize
10588901 150 mm 14 mm 1 PCS
10140231 65 mm 9 mm paquete de 20
10433711 120 mm 11 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10588901
Marca: BRAND™ 148240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de polipropileno. El tubo ancho y corto proporciona un embudo suave y rápido.
  • Estructura de polipropileno.
  • Tubo ancho y corto.
  • Incluye acanaladura interna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 150 mm
Diámetro del tubo (métrico) 14 mm
Material Polipropileno
Longitud total (métrico) 115 mm