Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15390430 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. 15390430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Fabricadas con polipropileno.
  • Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 6 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Aberturas en forma de lágrima
Estantes 3 Tiers
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
Cantidad 8/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 110 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 104 x 202 x 59 mm
Longitud (métrico) 104 mm
Anchura (métrico) 202 mm
Altura (métrico) 59 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm