Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15380430 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Magenta
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15380430 Azul paquete de 8
15300440 Magenta paquete de 8
15370430 Blanco paquete de 8
15390430 Verde paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15380430
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno Fisherbrand™ de 72 x 13 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
  • Fabricadas con polipropileno.
  • Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
  • No se recomiendan para la esterilización en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Aberturas en forma de lágrima
Apilables No
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
Cantidad 8/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 110 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 104 x 202 x 59 mm
Longitud (métrico) 104 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 59 mm
matriz, red, conjunto 6 x 12
Anchura (métrico) 202 mm