Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo de polipropileno, 72 x 13 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
- Fabricadas con polipropileno.
- Ofrecen buena resistencia química y resistencia al calor (de 0 a 110 °C)
- No se recomiendan para la esterilización en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 72 |
| Forma | Aberturas en forma de lágrima |
| Apilables | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de ensayo de 5 a 10 ml |
| Cantidad | 8/paq. |
| Mostrar más |