Learn More
Fisherbrand™ Cajas de congelador de polipropileno corrugado
Código de producto. 15226996 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (81)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Admite unitSize
15226996 Tubos (81) paquete de 10
1 options
Código de producto. 15226996
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tienen una mayor duración que las alternativas de caja de cartón que son susceptibles a la descalcificación del agua y la producción de polvo. Las cajas para congelador de polipropileno corrugado Fisherbrand™ Flatpack se pueden congelar y descongelar varias veces sin problema.
  • Fabricadas con material de polipropileno
  • Cajas fáciles de montar que se envían en formato plano
  • Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son susceptibles a la humedad
  • Se reduce significativamente la posibilidad de formación de moho
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de - 80°C
Especificaciones
Divisores de células Sí
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Natural
Admite Tubos (81)
Material Polipropileno corrugado
Posiciones 81
Forma Square
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5/2 ml
Cantidad 10/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) – 80 °C mínimo.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 133 x 133 x 51 mm
Longitud (métrico) 133 mm
Longitud (imperial) 5.2 in.
Anchura (imperial) 5.2 in.
Altura (imperial) 2 in
Diámetro del pocillo (métrico) 12 mm
Tipo de producto Caja de almacenamiento para congelador
Estantes None
Altura (métrico) 51 mm
matriz, red, conjunto 9 x 9
Anchura (métrico) 133 mm