Learn More
Tenak™ Cajas de congelador de polipropileno para tubos para centrífuga, 17 mm de diámetro
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Fabricados en polipropileno
- Se puede almacenar a temperaturas bajas de hasta - 90 °C
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- Tamaño de tubo de 15 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Admite | 25 tubos para centrífuga de 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos Falcon™ |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta - 90 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 130 x 130 mm |