Learn More
Tenak™ Cajas de congelador de polipropileno para tubos para centrífuga, 17 mm de diámetro
Código de producto. 15220584 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
15220584 Verde paquete de 12
15230584 Transparente paquete de 12
15240584 Rojo paquete de 12
15250584 Amarillo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15220584 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE22391
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caja de congelador diseñada para albergar tubos Falcon™ en congeladores ULT.
  • Fabricados en polipropileno
  • Se puede almacenar a temperaturas bajas de hasta - 90 °C
  • Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
  • Tamaño de tubo de 15 ml
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite 25 tubos para centrífuga de 15 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Tubos Falcon™
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta - 90 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 130 x 130 x 130 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.