Learn More
Tenak™ Cajas de congelador de polipropileno para tubos para centrífuga, 17 mm de diámetro
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Fabricados en polipropileno
- Se puede almacenar a temperaturas bajas de hasta - 90 °C
- Esterilizable en autoclave a + 121 °C durante 20 minutos
- Tamaño de tubo de 15 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Verde |
| Admite | 25 tubos para centrífuga de 15 ml |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos Falcon™ |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta - 90 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 130 x 130 x 130 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?