Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Soporte para matraces de polipropileno
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Matraz de fondo redondo (10 ml)
Matraz de fondo redondo (250 ml)
Matraz de fondo redondo (25 ml)
Matraz de fondo redondo (500 ml)
Tamaño de la unidad:
3 PCS
paquete de 3
Descripción
- La pared interior tiene una ligera conicidad en el fondo abierto; esta permite el acoplamiento de una variedad de formas y tamaños de matraz en un solo soporte
- La base ancha mantiene los matraces estables
- Las ranuras laterales se pueden utilizar como ventanas de visualización
- Moldeados con plástico de polipropileno; duradero y fácil de limpiar
- Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para matraces |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Matraz de fondo redondo (250 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 3/pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 121 °C |