Learn More
Buerkle™ Boquillas de tubo fijo con rosca externa
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20 mm de diámetro de boquilla
Boquilla: 20 mm
Diámetro de boquilla de 13 mm
Diámetro de boquilla de 16 mm
Diámetro de boquilla de 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con válvulas de bola de polipropileno para barriles con conexiones de rosca
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EU Foodstuffs |
| Diámetro (métrico) | Diámetro de boquilla de 13 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Ball Valve |
| Cantidad de embalaje | 20/escala |
| Tamaño de rosca | 1/2 in. |
| Anchura (métrico) | 8 mm |
| Tipo de producto | Tube Nozzle |