Learn More
Fisherbrand™ Cajas para congelador de película de polipropileno
Código de producto. 15640785 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Morado
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15640785
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gracias a la fabricación con película de polipropileno, duran más que las cajas de cartón que son susceptibles de ablandarse y producir polvo. Las cajas de congelación de película de polipropileno Fisherbrand™ ofrecen una alternativa mucho más rentable a las cajas de policarbonato.
  • La fabricación de polipropileno reduce significativamente la posibilidad de tener moho
  • Cajas fáciles de montar que se envían en formato plano
  • Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son resistentes a la humedad
  • Separadores incluidos con las cajas
  • Capacidad de almacenamiento a una temperatura de – 80 °C
  • Se puede utilizar en congeladores mecánicos y recipientes de hasta – 196 °C (solo fase vapor)
Especificaciones
Antirrotación Sí
Color Morado
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Congelador
Admite 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL)
Incluye Separadores
Temperatura máxima -80°C
Temperatura mín. (métrico) -196°C
Cantidad 10/Paq.
Conjunto de tubos 9 x 9
Temperatura que resiste (métrico) Hasta -80°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 125 x 125 x 49 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Anchura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) 49 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,1 mm
Peso (métrico) 1,03 kg