Descripción
- La fabricación de polipropileno reduce significativamente la posibilidad de tener moho
- Cajas fáciles de montar que se envían en formato plano
- Más duraderas que las cajas de cartón, ya que no son resistentes a la humedad
- Separadores incluidos con las cajas
- Capacidad de almacenamiento a una temperatura de – 80 °C
- Se puede utilizar en congeladores mecánicos y recipientes de hasta – 196 °C (solo fase vapor)
Especificaciones
Especificaciones
| Antirrotación | Sí |
| Color | Verde claro |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Congelador |
| Admite | 81 (Tubos de 1,5 a 2 mL) |
| Incluye | Separadores |
| Temperatura máxima | -80°C |
| Temperatura mín. (métrico) | -196°C |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Mostrar más |