Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de polipropileno
Código de producto. 13598810
Change view
Click to view available options
Material:
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
25 PCS
Código de producto. Material unitSize
13598810 Polipropileno 25 PCS
1 options
Código de producto. 13598810
Marca: Masterflex™ 3080012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos conectores luer están fabricados con polipropileno natural sin compuestos de origen animal y cumplen las especificaciones de la Clase VI. Los conectores Luer hembra de polipropileno Cole-Parmer™ ofrecen una resistencia química superior.
  • Apto para su esterilización con irradiación gamma y EtO (no se recomienda para su esterilización en autoclave)
  • Se venden en paquetes de 25
Especificaciones
Material Polipropileno
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Conexión Luer hembra