Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Description
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
- Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) • Muy buena resistencia química
- Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Spécification
Spécification
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en Luer hembra × rosca de sellado inferior UNF de 0,25-28 |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer hembra |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?