Learn More
Masterflex™ Conexión Luer de polipropileno
Descripción
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso.
- Elija entre una amplia gama de tamaños, de 1⁄16" a 1⁄4", con numerosas opciones de conexión
- Fabricado a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En conformidad con los estándares ISO 594-1
- Fabricado con polipropileno natural sin componentes de origen animal
- Cumple las especificaciones de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) • Muy buena resistencia química
- Temperatura máxima de 87,7 °C (190 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en Luer hembra x adaptador de manguera dentada de 5/32 pulg |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Conexión Luer hembra |