Learn More
Masterflex™ Accesorio de mamparo Luer hembra de polipropileno
Código de producto. 15253265
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con unitSize
15253265 Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas) 25 PCS
15159014 Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15253265 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550830
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 1,58 mm (1/16 pulgadas)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos
Cantidad de embalaje 25/pack
Tipo de producto Accesorio de mamparo Luer hembra