Learn More
Masterflex™ Accesorio de mamparo Luer hembra de polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Encaja en rosca UNF de 0,25-28 para manguera dentada de 3,17 mm (1/8 pulgadas) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para una serie de aplicaciones, incluidas jeringas o pequeños tubos |
| Cantidad de embalaje | 25/pack |
| Tipo de producto | Accesorio de mamparo Luer hembra |