Learn More
Multiroir Controlec™ Bandeja conductiva Euro ESD
Descripción
- Material: Polipropileno conductor
- Color negro
- Evita las cargas electrostáticas y desvía las cargas existentes
- Resistencia de contacto/superficie: 106- 1010 Ohm cm
- Compatible con todos los recipientes estándar europeos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Certificaciones/conformidad | Norma europea |
| Descripción | 370 × 270 × 205 mm (interno) |
| Color | Negro |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística de transporte y almacén |
| Tipo de producto | Caja de transporte |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 400 × 300 × 220 mm (externo) |
| Mostrar más |