Learn More
Multiroir™ Cajones de polipropileno apilables
Código de producto. 30486998
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
15 L
25 L
Color:
Blanco
Gris
Gris oscuro
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
30486998 25 L Gris paquete de 4
30487000 15 L Gris oscuro paquete de 6
11788371 15 L Blanco cada uno
11708024 10 L Negro cada uno
4 options
Código de producto. 30486998
Marca: Multiroir™ 18307BTSOLOLP
Almacene y mantenga organizados artículos en polipropileno de protección con el cajón de polipropileno apilable Multiroir™. Disponibles en blanco o gris oscuro, los cajones son apilables y tienen capacidad de deslizamiento de cajón para mayor facilidad de uso y comodidad gracias a su tamaño reducido.
  • Apilable
  • Bordes levantados para facilitar el apilado y el deslizamiento
  • Tapa ajustada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 L
Color Gris
Material Polipropileno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Cajón
Cantidad 1 unidad
Modelo Bordes levantados
Longitud (métrico) 410 mm
Anchura (métrico) 320 mm
Altura (métrico) 220 mm