Learn More
Bolsas de polipropileno para desechos
Código de producto. p-8010469
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13433657 - -
13101264 7 L cada uno
2 options
Código de producto. 13433657
Marca: Daniels Healthcare DD672
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para residuos citotóxicos y citostáticos que, para cumplir las normativas, se deben desechar de forma independiente de otros residuos sanitarios. La tapa SHARPSGUARD™ cyto ayuda a la recogida segura y fácil de los artículos, incluidos los conjuntos de administración, jeringas y guantes. Codificado por colores con una tapa, asa y etiqueta púrpuras, puede transportarse de forma segura para su incineración después del cierre. Se incluyen almohadillas absorbentes. El contenedor está fabricado de conformidad con BS EN ISO 23907.