Learn More
Bolsas de polipropileno para desechos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Ideal para residuos citotóxicos y citostáticos que, para cumplir las normativas, se deben desechar de forma independiente de otros residuos sanitarios. La tapa SHARPSGUARD™ cyto ayuda a la recogida segura y fácil de los artículos, incluidos los conjuntos de administración, jeringas y guantes. Codificado por colores con una tapa, asa y etiqueta púrpuras, puede transportarse de forma segura para su incineración después del cierre. Se incluyen almohadillas absorbentes. El contenedor está fabricado de conformidad con BS EN ISO 23907.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 7 L |