Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno
Código de producto. p-8000367
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 μl
1000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Longitud (métrico):
4,8cm
5 cm
7cm
7,3cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Volumen (métrico) Color Longitud (métrico) unitSize
10177190 1000 μl Azul 7,3cm paquete de 1000
11857302 1000 μl Azul 7cm paquete de 1000
10677541 200 μl Amarillo 4,8cm paquete de 1000
10677731 200 μl Amarillo 5 cm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 10177190
Marca: Fisherbrand™ 162222
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice puntas de pipetas estándar desechables de polipropileno Fisherbrand™ en el laboratorio. Están fabricadas con polipropileno de primera clase y son desechables, esterilizables en autoclave y están envasadas en una bolsa estéril.
  • Esterilizables en autoclave
  • Desechables
  • Polipropileno
  • Embalaje en una bolsa estéril
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 μl
Color Azul
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (métrico) 7,3cm
Estilo de punta Universal
Desechables Sí
Para utilizar con (equipo) Gilson Pipetman, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Sartorius Biohit Pipettor, Handrop, Nichiryo, Socorex Pipettor