Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno
Utilice puntas de pipetas estándar desechables de polipropileno Fisherbrand™ en el laboratorio. Están fabricadas con polipropileno de primera clase y son desechables, esterilizables en autoclave y están envasadas en una bolsa estéril.
Marca: Fisherbrand™ 161004
Descripción
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
- Polipropileno
- Embalaje en una bolsa estéril
Especificaciones
200 μl | |
Autoclavable | |
Universal | |
Eppendorf™, Sartorius Biohit™ |
Amarillo | |
4,8cm | |
Sí | |
Polipropileno |
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta estándar desechables de polipropileno > Volumen: 200 μl; longitud: 48mm; color: Amarillo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido