Descripción
- Estructura de polipropileno
- Para su uso con desecadores de vidrio o plástico
- Orificio central de aprox. 20 mm de diám.
- Pequeñas perforaciones de aprox. 5 mm de diám.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 150 mm |
| N.° por paquete | 1 |
| Tipo de producto | Placa de desecador |
| Descripción | Tamaño nominal de 150 mm, grosor de 140 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Para desecadores |
| Incluye | Piezas y accesorios de repuesto |