Learn More
BRAND™ Placa de desecador de polipropileno
Código de producto. 10550012 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
150 mm
200 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10550012 200 mm cada uno
10159800 150 mm cada uno
10750802 250 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10550012
Marca: BRAND™ 66025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de polipropileno. Puede utilizarse con desecadores de vidrio o de plástico.
  • Estructura de polipropileno
  • Para su uso con desecadores de vidrio o plástico
  • Orificio central de aprox. 20 mm de diám.
  • Pequeñas perforaciones de aprox. 5 mm de diám.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 200 mm
N.° por paquete 1
Tipo de producto Placa de desecador
Descripción Tamaño nominal de 200 mm, grosor de 190 mm
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Para desecadores
Incluye Piezas y accesorios de repuesto