Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cabina de desecadores
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
21,3 cm
25,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Puertas de gran tamaño que maximizan el acceso al espacio interior
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Acrílico |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo de estante | De tipo bandeja |
| Volumen (imperial) | 0,21 pies cúb. |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Longitud (métrico) | 17,8 cm |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Anchura de la puerta (imperial) | 7 in |
| Anchura (métrico) | 17,8 cm |
| Mostrar más |