Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cabina de desecadores
Código de producto. 11892722 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
21,3 cm
25,4 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
11892722 21,3 cm cada uno
15275077 25,4 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11892722
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F420710007
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cabinas de desecadores se pueden utilizar en refrigeradores o a temperatura ambiente para el almacenamiento en seco de materiales sensibles a la humedad.
  • Puertas de gran tamaño que maximizan el acceso al espacio interior
  • Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco.
Especificaciones
Color Azul
Modelo de cabina Vertical
Material Copoliéster
N.º de estantes 1
N.° por paquete 1 unidad
Posición de los estantes Fijo
Tipo de estante Perforada
Anchura (imperial) 13,4 in
Anchura de la puerta (imperial) 13,4 in
Anchura (métrico) 34,1 cm
Anchura de la puerta (métrico) 34,1 cm
Altura (imperial) 8,4 in
Altura (métrico) 21,3 cm
Fondo (imperial) 16,3 in
Fondo (métrico) 41,4 cm