Learn More
Buerkle™ Conectores cilíndricos en Y de polipropileno
Descripción
- Conector de manguera cilíndrico en Y
- Disponible en una variedad de tamaños desde 3 hasta 15 mm de diámetro.
- Polipropileno
- Resistentes a temperaturas de hasta + 135 °C máximo.
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 13 a 15 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistente a un temperatura de hasta 135 °C |
| Forma | Cilíndrico en Y |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Mostrar más |