Learn More
Buerkle™ Conectores de manguera cilíndricos de polipropileno de 4 vías
Código de producto. 10782361 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 13 mm
13 a 15 mm
5 a 7 mm
7 a 9 mm
9 a 11 mm
De 3 a 5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10782361
Marca: Buerkle™ 87080008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores de manguera cilíndricos de polipropileno de 4 vías para conectar mangueras. Útil para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar mangueras en el laboratorio.
  • PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 7 a 9 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con diámetro de 7 a 9 mm
Cantidad de embalaje 10/paq.
Propiedades de resistencia Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Esterilidad Esterilizables
Forma Cilíndrico en X
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Conector de 4 vías