Learn More
Buerkle™ Conectores de manguera cilíndricos de polipropileno de 4 vías
Código de producto. 10723511 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 13 mm
13 a 15 mm
5 a 7 mm
7 a 9 mm
9 a 11 mm
De 3 a 5 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10723511
Marca: Buerkle™ 87080010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores de manguera cilíndricos de polipropileno de 4 vías para conectar mangueras. Útil para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar mangueras en el laboratorio.
  • PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 9 a 11 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Tubos con diámetro de 9 a 11 mm
Cantidad de embalaje 10/paq.
Propiedades de resistencia Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Esterilidad Esterilizables
Forma Cilíndrico en X
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Conector de 4 vías
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt