Learn More
Buerkle™ Conectores en T cilíndricos de polipropileno
Código de producto. 10311042
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
10311042 Manguera de 3 a 5 mm 10 PCS
10356081 Manguera de 5 a 7 mm paquete de 10
11826583 Manguera de 7 a 9 mm 10 PCS
10566542 Manguera de 9 a 11 mm 10 PCS
10054950 Manguera de 11 a 13 mm 10 PCS
11836603 Manguera de 13 a 15 mm 10 PCS
6 options
Código de producto. 10311042
Marca: Buerkle™ 87050004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para alta resistencia térmica. Los conectores cilíndricos en T de polipropileno Buerkle™ resisten temperaturas de hasta 135 °C.
Conector de manguera cilíndrica en ángulo transversal
  • Polipropileno
  • Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con Manguera de 3 a 5 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Forma Cilíndrico en T
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Conector en T