Learn More
Buerkle™ Conectores en T cilíndricos de polipropileno
Description
Conector de manguera cilíndrica en ángulo transversal
- Polipropileno
- Esterilizable en autoclave hasta + 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Disponibles en una amplia gama de diámetros para mangueras de varios tamaños
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Manguera de 11 a 13 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistente a un temperatura de hasta 135 °C |
| Forma | Cilíndrico en T |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |