Learn More
Tenak™ Criocajas de polipropileno
Código de producto. 15210564 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Neutral
Rojo
Admite:
Tubos para centrífuga
Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Color Admite unitSize
15210564 Azul Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml paquete de 36
15250564 Amarillo Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml paquete de 36
12459350 Azul Tubos para centrífuga paquete de 36
12479350 Neutral Tubos para centrífuga paquete de 36
12489350 Rojo Tubos para centrífuga paquete de 36
5 options
Código de producto. 15210564
Marca: Tenak™ TE22300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Azul
Material Polipropileno
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Admite Viales criogénicos de 1,2 a 2 ml
Cantidad 36/Paq.
Longitud (métrico) 130 mm
Anchura (métrico) 130 mm
Altura (métrico) 50 mm
Peso (métrico) 0,08 kg